Kluczowe dokumenty
Z342270
Schott® NMR sample tubes
scientific
Synonim(y):
231700314
Wybierz wielkość
5 EA
466,00 zł
466,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 EA
466,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121705
NACRES:
SB.32
466,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
colorless tube
Właściwości
neck thread push fit
producent / nazwa handlowa
DURAN® 231700314
dostępność
not available in USA and Canada
Parametry
500 MHz frequency
dł. × śr. zewn.
178 mm × 5 mm
wygięcie
0.013 mm
probówka śr.
5 mm
grubość ścianki
0.75 mm
Opis ogólny
  • Schott® NMR sample tubes are made of borosilicate glass 3.3.
  • The tubes are optimized for fast and accurate test results.
  • Ideal for use in fully automatic sample changers and high throughput.
  • Features a constant diameter, uniform wall thickness, and excellent straightness for precise output.
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Schott is a registered trademark of Schott AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)