Merck
721530
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-oxopyrrolidine-3-carboxylate
95%
Synonim(y):
2-Oxo-pyrrolidine-3-carboxylic acid ethyl ester
Wybierz wielkość
500 MG
423,50 zł
423,50 zł
Cena katalogowa605,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 MG
423,50 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H11NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
157.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
423,50 zł
Cena katalogowa605,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
solid
mp
71-75 °C
grupa funkcyjna
ester
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCOC(=O)C1CCNC1=O
InChI
1S/C7H11NO3/c1-2-11-7(10)5-3-4-8-6(5)9/h5H,2-4H2,1H3,(H,8,9)
Klucz InChI
FHHMWJMUMOYGQW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)