721042
3-Carboxy-5-nitrophenylboronic acid
Synonim(y):
(3-Carboxy-5-nitrophenyl)boronic acid, 3-(Dihydroxyboryl)-5-nitrobenzoic acid, 3-Borono-5-nitrobenzoic acid, 3-Carboxy-5-nitrobenzeneboronic acid, 5-Carboxy-3-nitrobenzeneboronic acid
About This Item
Polecane produkty
Postać
solid
mp
248-252 °C
ciąg SMILES
OB(O)c1cc(cc(c1)[N+]([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C7H6BNO6/c10-7(11)4-1-5(8(12)13)3-6(2-4)9(14)15/h1-3,12-13H,(H,10,11)
Klucz InChI
WNIFCLWDGNHGMX-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- Biaryl derivatives via Suzuki-Miyaura cross-coupling with aryl and heteroaryl halides via the formation of a C-C bond.
- 3-Chloro-5-nitrobenzoic acid via copper-catalyzed chlorination reaction.
- Aryl-clonazepam derivatives by palladium-catalyzed Suzuki Cross-coupling reaction with clonazepam in the presence of Pd as a catalyst.
- Copper-catalyzed chlorination
- Parallel solid-phase synthesis of azabicyclooctylidenemethylbenzamides as μ- and d-opioid agonists
Used for:
- Immobilization of glucose oxidase and acetylcholinesterase on boronic acid-activated silica surfaces
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3