Kluczowe dokumenty
720445
1-Benzyl-1H-pyrazole-4-boronic acid
≥95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H11BN2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
202.02
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
≥95%
Formularz
powder or crystals
mp
76-81 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OB(O)c1cnn(Cc2ccccc2)c1
InChI
1S/C10H11BN2O2/c14-11(15)10-6-12-13(8-10)7-9-4-2-1-3-5-9/h1-6,8,14-15H,7H2
Klucz InChI
JXNAIAOHYPDQQC-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?