Merck
720399
Sigma-Aldrich
Oxidizer
0.02 M
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116105
Postać
liquid
Poziom jakości
stężenie
0.02 M
11-13% in water
21-23% in pyridine
5.4-6.6 g/L (Iodine content, titration)
65-66% in tetrahydropyran
kolor
clear brown to dark brown-red
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
48.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
9 °C