Merck
56449C
SAFC
Minimum Essential Medium Joklik′s Modified
with Earle′s Balanced Salts, with 2.0 mM L-glutamine, without calcium chloride, without sodium bicarbonate, dry powder, suitable for cell culture
Produkcja farmaceutyczna
Synonim(y):
Minimum Essential Medium Eagle, MEM
Wybierz wielkość
10 L
496,00 zł
50 L
1961,00 zł
496,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 L
496,00 zł
50 L
1961,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.71
496,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opis
for research or for further manufacturing use
Poziom jakości
Formularz
dry powder
metody
cell culture | mammalian: suitable
komponenty
Earle’s salts (5% CO2): yes
NaHCO3: no
L-glutamine: 292 mg/L
phenol red: 10.620 mg/L
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
Ilość
Formulated to contain 11.0 grams of powder per liter of medium.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ping Ye et al.
BMC cell biology, 10, 2-2 (2009-01-14)
Control of intercellular penetration of microbial products is critical for the barrier function of oral epithelia. We demonstrated that CD24 is selectively and strongly expressed in the cells of the epithelial attachment to the tooth and the epithelial lining of