Merck
718734
Sigma-Aldrich
5-Methoxy-2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
97%
Synonim(y):
5-Methoxy-2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzyl cyanide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H7F3N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
260.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
102-106 °C
grupa funkcyjna
fluoro
nitrile
nitro
ciąg SMILES
COc1cc(CC#N)c(cc1C(F)(F)F)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H7F3N2O3/c1-18-9-4-6(2-3-14)8(15(16)17)5-7(9)10(11,12)13/h4-5H,2H2,1H3
Klucz InChI
IANAREFPKLOIAF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)