Merck
718157
Sigma-Aldrich
Silver(II) picolinate
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H8AgN2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
352.07
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Formularz
solid
przydatność reakcji
reagent type: oxidant
mp
172-173 °C
ciąg SMILES
O=C(O[Ag]OC(=O)c1ccccn1)c2ccccn2
InChI
1S/2C6H5NO2.Ag/c2*8-6(9)5-3-1-2-4-7-5;/h2*1-4H,(H,8,9);/q;;+2/p-2
Klucz InChI
WWTBYVQANMUFPG-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
Reagent for:
  • Synthesis of the polycyclic dimeric pyrrole-imidazole alkaloid (±)-palau′amine
  • Oxidation reactions (oxidizing agent)
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Total synthesis of palau'amine.
Ian B Seiple et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 49(6), 1095-1098 (2009-12-31)
Total syntheses of (+/-)-massadine and massadine chloride.
Shun Su et al.
Journal of the American Chemical Society, 130(49), 16490-16491 (2008-12-04)