Merck
718114
Sigma-Aldrich
Manganese(II) chloride bis(lithium chloride) complex solution
0.5 M in THF, density: 0.956 g/mL at 25 °C
Synonim(y):
Lithium tetrachloromanganate(II) solution, Lithium chloromanganate(II), Lithium manganese chloride, Manganese(II) chloride bis(lithium chloride) complex solution
About This Item
Wzór liniowy:
Li2MnCl4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
210.63
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Postać
liquid
przydatność reakcji
core: manganese
reagent type: catalyst
stężenie
0.5 M in THF
gęstość
0.956 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
[Li+].[Li+].Cl[Mn--](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.2Li.Mn/h4*1H;;;/q;;;;2*+1;+2/p-4
Klucz InChI
VJOUQNFWQPCDPE-UHFFFAOYSA-J
Zastosowanie
Catalyst for homocoupling of Grignard reagents using atmospheric oxygen as an oxidant
Reactant for:
  • Transmetalation reactions
  • Nickel-imidazolium carbene-catalyzed coupling reactions
Reagent for the preparation of Rieke manganese
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
1.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-17.0 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A. Leleu, et al.,
Advanced Synthesis & Catalysis, 348, 1086-1092 (2006)
A. Eloi, et al.,
Organometallics, 28, 925-928 (2009)
Manganese- or iron-catalyzed homocoupling of grignard reagents using atmospheric oxygen as an oxidant.
Gérard Cahiez et al.
Journal of the American Chemical Society, 129(45), 13788-13789 (2007-10-20)
José M Concellón et al.
The Journal of organic chemistry, 72(21), 7974-7979 (2007-09-25)
A complete E-selective synthesis of alpha,beta-unsaturated amides through a sequential reaction of a range of dichloroamides with a variety of aldehydes promoted by Rieke manganese (Mn*) is reported. A mechanism based on a sequential aldol-type reaction and a completely stereoselective