Merck
717657
Sigma-Aldrich
2-Methoxy-1-naphthaleneboronic acid
Synonim(y):
(2-Methoxy-1-naphthalenyl)boronic acid, (2-Methoxy-1-naphthyl)boronic acid, 1-(2-Methoxynaphthyl)boronic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H11BO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
202.01
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
solid
mp
125-130 °C
ciąg SMILES
COc1ccc2ccccc2c1B(O)O
InChI
1S/C11H11BO3/c1-15-10-7-6-8-4-2-3-5-9(8)11(10)12(13)14/h2-7,13-14H,1H3
Klucz InChI
NHVWTZOWDLOBBS-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant for:
  • Design of phosphorus C,P-ligands for environmentally benign cross-coupling reactions
  • Sterically hindered Suzuki-Miyaura coupling
  • Palladium-catalyzed cross-coupling reactions
  • Deboronation homocoupling reactions
  • Copper-catalyzed N-arylation of imidazoles
  • Stereoselective preparation of biaryl compounds via palladium-catalyzed asymmetric Suzuki-Miyaura coupling
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)