Merck
717312
Sigma-Aldrich
2,5-Diaminoterephthalic acid
greener alternative
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
H2DATA
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H8N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
26111700
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
solid
mp
>300 °C
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
Nc1cc(c(N)cc1C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C8H8N2O4/c9-5-1-3(7(11)12)6(10)2-4(5)8(13)14/h1-2H,9-10H2,(H,11,12)(H,13,14)
Klucz InChI
WIOZZYWDYUOMAY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2,5-Diaminoterephthalic acid is used as a linker for the formation of metal organic frameworks (MOFs).
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Alexander von Tesmar et al.
Cell chemical biology, 24(10), 1216-1227 (2017-09-12)
In vitro reconstitution and biochemical analysis of natural product biosynthetic pathways remains a challenging endeavor, especially if megaenzymes of the nonribosomal peptide synthetase (NRPS) type are involved. In theory, all biosynthetic steps may be deciphered using mass spectrometry (MS)-based analyses of
Selected Applications of Metal-Organic Frameworks in Sustainable Energy Technologies?.
Caskey SR and Matzger AJ.
Material Matters, 4(4), 111-111 (2009)