Merck
716790
Sigma-Aldrich
Dichlorobis(2-(diisopropylphosphino)-ethylamine)ruthenium(II)
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H40Cl2N2P2Ru
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
494.43
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
powder
przydatność reakcji
core: ruthenium
reagent type: catalyst
mp
154-157 °C
ciąg SMILES
Cl[Ru]Cl.CC(C)P(CCN)C(C)C.CC(C)P(CCN)C(C)C
InChI
1S/2C8H20NP.2ClH.Ru/c2*1-7(2)10(6-5-9)8(3)4;;;/h2*7-8H,5-6,9H2,1-4H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Klucz InChI
HINVYXXIKGEKJI-UHFFFAOYSA-L
Informacje prawne
Sold under license from Kanata Chemical Technologies Inc. for research purposes only.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jia, W.; Chen , X.; Guo, R.; Sui-Seng, C.; Amoroso, A.; Lough, A. J.; Abdur-Rashid, K.
J. Chem. Soc., Dalton Trans., 8301-8301 (2009)