Merck
926183
Sigma-Aldrich
Ru-MACHO®-BH
Takasago
Synonim(y):
(OC-6-13)-karbonylo[2-(difenylofosfino-κP)-N-[2-(difenylofosfino-κP)etylo]etanamina-κN][tetrahydroborato(1-)-κH]ruten
Wybierz wielkość
250 MG
242,00 zł
1 G
748,00 zł
5 G
2230,00 zł
242,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 MG
242,00 zł
1 G
748,00 zł
5 G
2230,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H34BNOP2Ru
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
586.41
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
242,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poziom jakości
Formularz
powder
Zastosowanie
7158-BH nowy katalizator rutenowy do homogenicznego uwodornienia estrów w warunkach bezzasadowych.
Informacje prawne
Produkt Takasago. Wyłącznie do celów badawczo-rozwojowych. PCT/JP2010-004301
Ru-MACHO is a registered trademark of Takasago Intl. Corp.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Catalytic Hydrogenation of Esters. Development of an Efficient Catalyst and Processes for Synthesising (R)-1,2-Propanediol and 2-(l-Menthoxy)ethanol
Kuriyama W., et al.
Organic Process Research & Development, 16, 166?171-166?171 (2011)