Merck
716502
Sigma-Aldrich
[1,1′:4′,1″]Terphenyl- 3,3″,5,5″-tetracarboxylic acid
greener alternative
contains up to 2 equivalents of DMF
Synonim(y):
H4TPTC
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H14O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
406.34
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
26111700
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Postać
solid
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
>370 °C
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
OC(=O)c1cc(cc(c1)-c2ccc(cc2)-c3cc(cc(c3)C(O)=O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C22H14O8/c23-19(24)15-5-13(6-16(9-15)20(25)26)11-1-2-12(4-3-11)14-7-17(21(27)28)10-18(8-14)22(29)30/h1-10H,(H,23,24)(H,25,26)(H,27,28)(H,29,30)
Klucz InChI
HQCSLVYEWMDWIZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
Zastosowanie
[1,1′:4′,1″]Terphenyl- 3,3″,5,5″-tetracarboxylic acid (H4TPTC) is used as a linker for the synthesis of NOTT-101 metal organic framework (MOFs).
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Selected Applications of Metal-Organic Frameworks in Sustainable Energy Technologies?.
Caskey SR and Matzger AJ.
Material Matters, 4(4), 111-111 (2009)
Produkty
Metal-organic frameworks offer high surface area materials for alternative energy applications through simple synthetic strategies.