Merck
716308
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-methylthiazole-4-carboxylate
97%
Synonim(y):
2-Methylthiazole 4-carboxylic acid ethyl ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H9NO2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
171.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Formularz
solid
mp
54-58 °C
grupa funkcyjna
ester
ciąg SMILES
CCOC(=O)c1csc(C)n1
InChI
1S/C7H9NO2S/c1-3-10-7(9)6-4-11-5(2)8-6/h4H,3H2,1-2H3
Klucz InChI
QWWPUBQHZFHZSF-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)