714747
Biphenyl-3,4′,5-tricarboxylic acid
96%
About This Item
Polecane produkty
Próba
96%
Postać
powder
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
>300 °C
kategoria ekologicznej alternatywy
, Enabling
ciąg SMILES
OC(=O)c1ccc(cc1)-c2cc(cc(c2)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C15H10O6/c16-13(17)9-3-1-8(2-4-9)10-5-11(14(18)19)7-12(6-10)15(20)21/h1-7H,(H,16,17)(H,18,19)(H,20,21)
Klucz InChI
LQEZHWGJSWHXPJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Metal-organic frameworks offer high surface area materials for alternative energy applications through simple synthetic strategies.