Merck
713759
Sigma-Aldrich
1-Bromo-2-ethoxy-benzene
≥97.0% (GC)
Synonim(y):
2-Bromoethoxybenzene, 2-Bromophenetole, o-Bromophenetole
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H9BrO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
201.06
Beilstein:
2043678
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥97.0% (GC)
Postać
liquid
ciąg SMILES
CCOc1ccccc1Br
InChI
1S/C8H9BrO/c1-2-10-8-6-4-3-5-7(8)9/h3-6H,2H2,1H3
Klucz InChI
JVEQWIQHHWNMQX-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3