Merck
713015
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-2,3-dimethylimidazolium hexafluorophosphate
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H13F6N2P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
270.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥97.5% (HPLC)
98%
Formularz
solid
zanieczyszczenia
≤2.0% water
ciąg SMILES
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CCn1cc[n+](C)c1C
InChI
1S/C7H13N2.F6P/c1-4-9-6-5-8(3)7(9)2;1-7(2,3,4,5)6/h5-6H,4H2,1-3H3;/q+1;-1
Klucz InChI
XLKYEJKYOZNSDQ-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)