Merck
712930
Sigma-Aldrich
3-Cyanophthalide
98%
Synonim(y):
1,3-Dihydro-3-oxo-1-isobenzofurancarbonitrile, 3-Cyano-3H-isobenzofuranone
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H5NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
159.14
Beilstein:
4292885
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥97.5% (GC)
98%
Formularz
powder
grupa funkcyjna
ester
nitrile
ciąg SMILES
O=C1OC(C#N)c2ccccc12
InChI
1S/C9H5NO2/c10-5-8-6-3-1-2-4-7(6)9(11)12-8/h1-4,8H
Klucz InChI
PUIVIZQHTBRFTR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)