Merck
698490
1,2-Bis(dichlorophosphino)benzene
96%
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H4Cl4P2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
279.86
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
96%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.662
density
1.545 g/mL at 25 °C
SMILES string
ClP(Cl)c1ccccc1P(Cl)Cl
InChI
1S/C6H4Cl4P2/c7-11(8)5-3-1-2-4-6(5)12(9)10/h1-4H
InChI key
IGYHSFVSIYJSML-UHFFFAOYSA-N
hcodes
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)