Merck
711454
Sigma-Aldrich
Glycerol-2-13C,d8
94 atom % D, 99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Wzór liniowy:
(DOCD2)213CDOD
Masa cząsteczkowa:
101.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
50161901
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
94 atom % D
Próba
98% (CP)
Postać
liquid
masa cząsteczkowa
100.97 by atom % calculation
tw
182 °C/20 mmHg
mp
20 °C
gęstość
1.370 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+9
ciąg SMILES
[2H]OC([2H])([2H])[13C]([2H])(O[2H])C([2H])([2H])O[2H]
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2/i1D2,2D2,3+1D,4D,5D,6D
Klucz InChI
PEDCQBHIVMGVHV-KSJPPRDUSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
320.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
160 °C - closed cup