Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4430,00 zł 3101,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(HOCH2)213CHOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
93.09
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12142200
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+1
3101,00 zł
Cena katalogowa4430,00 złZaoszczędź 30%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócisotopic purity
99 atom % 13C
Quality Segment
assay
99% (CP)
refractive index
n20/D 1.474 (lit.)
bp
182 °C (lit.)
mp
20 °C (lit.)
density
1.275 g/mL at 25 °C
mass shift
M+1
SMILES string
OC[13CH](O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2/i3+1
InChI key
PEDCQBHIVMGVHV-LBPDFUHNSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| mass shift M+1 | mass shift M+2 | mass shift M+3 | mass shift M+1 |
| assay 99% (CP) | assay 99% (CP) | assay 99% (CP) | assay 99% (CP) |
| isotopic purity 99 atom % 13C | isotopic purity 99 atom % 13C | isotopic purity 99 atom % 13C | isotopic purity 98 atom % 13C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| mp 20 °C (lit.) | mp 20 °C (lit.) | mp 20 °C (lit.) | mp 20 °C (lit.) |
| refractive index n20/D 1.474 (lit.) | refractive index n20/D 1.474 (lit.) | refractive index n20/D 1.474 (lit.) | refractive index n20/D 1.474 (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glycerol-2-13C
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
320.0 °F - closed cup
flash_point_c
160 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?