Merck
711411
Sigma-Aldrich
6-Chloroquinoxaline
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H5N2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.59
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
powder
mp
61-65 °C
grupa funkcyjna
chloro
ciąg SMILES
Clc1ccc2nccnc2c1
InChI
1S/C8H5ClN2/c9-6-1-2-7-8(5-6)11-4-3-10-7/h1-5H
Klucz InChI
HOOMNCITVCXDTR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)