Kluczowe dokumenty
711063
Tributyl(perfluoroethyl)stannane
97%
Synonim(y):
Tributyl(pentafluoroethyl)stannane
Wybierz wielkość
318,50 zł
Cena katalogowa455,00 złZaoszczędź 30%Wybierz wielkość
About This Item
318,50 zł
Cena katalogowa455,00 złZaoszczędź 30%Polecane produkty
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.430
bp
245-247 °C
gęstość
1.253 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
fluoro
ciąg SMILES
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/3C4H9.C2F5.Sn/c3*1-3-4-2;3-1(4)2(5,6)7;/h3*1,3-4H2,2H3;;
Klucz InChI
QXRRWXQWODQKRG-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)