Merck
710032
Sigma-Aldrich
Cyclohexylboronic acid MIDA ester
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H18BNO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
239.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
powder
mp
210-215 °C
ciąg SMILES
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)C2CCCCC2
InChI
1S/C11H18BNO4/c1-13-7-10(14)16-12(17-11(15)8-13)9-5-3-2-4-6-9/h9H,2-8H2,1H3
Klucz InChI
SLUNFPHQHGXTCG-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2