Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 each | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 222,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3770,00 zł |
Informacje o tej pozycji
222,00 zł
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥97%
refractive index
n
bp
245-247 °C (lit.)
density
1.118 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
flavors and fragrances
documentation
see Safety & Documentation for available documents
food allergen
no known allergens
organoleptic
coffee; nutty; roasted
SMILES string
Cc1cnc2ccccc2n1
InChI
1S/C9H8N2/c1-7-6-10-8-4-2-3-5-9(8)11-7/h2-6H,1H3
InChI key
ALHUXMDEZNLFTA-UHFFFAOYSA-N
General description
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥97% | description ≥99%, FG | description 99%, FG | description ≥98%, FG |
| organoleptic coffee; nutty; roasted | organoleptic burnt; coffee; corn; nutty; roasted | organoleptic green; nutty; sweet | organoleptic green; vegetable; nutty |
| biological source synthetic | biological source synthetic | biological source synthetic | biological source synthetic |
| food allergen no known allergens | food allergen no known allergens | food allergen no known allergens | food allergen no known allergens |
| documentation see Safety & Documentation for available documents | documentation see Safety & Documentation for available documents | documentation see Safety & Documentation for available documents | documentation see Safety & Documentation for available documents |
| assay ≥97% | assay ≥99% | assay 99% | assay ≥98% |
| density 1.118 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.125 g/mL at 25 °C | density 0.957 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.09 g/mL at 25 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Methylquinoxaline
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
224.6 °F - closed cup
flash_point_c
107 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?