Merck
709204
Sigma-Aldrich
Hafnium boride
powder, −325 mesh, 99% trace metals basis
About This Item
Wzór liniowy:
HfB2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
200.11
Numer WE:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
99% trace metals basis
Postać
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: boron
reagent type: catalyst
core: hafnium
wielkość cząstki
−325 mesh
mp
3100 °C
gęstość
10.5 g/cm3 at 25 °C
ciąg SMILES
[Hf]BB
InChI
1S/B2H3.Hf/c1-2;/h1H,2H2;/q+1;-1
Klucz InChI
JLBVMPIAHRGRAQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3