Merck
708593
Sigma-Aldrich
1,3-Dimethyl-1H-benzimidazolium iodide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H11IN2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
274.10
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Postać
solid
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
mp
137-142 °C
ciąg SMILES
[I-].Cn1c[n+](C)c2ccccc12
InChI
1S/C9H11N2.HI/c1-10-7-11(2)9-6-4-3-5-8(9)10;/h3-7H,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
RQGURHMTNSNBQX-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Catalyst for:
  • Domino ring-opening redox amidation Knoevenagel condensation
  • Intramolecular stereoselective protonation
  • Grignard allylic substitution
  • Acylation of alcohols
  • Umpolung reactions
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Kondensacja Knoevenagela to reakcja organiczna nazwana na cześć Emila Knoevenagela. Jest to klasyczna reakcja tworzenia wiązań C-C i modyfikacja kondensacji aldolowej.
Knoevenagel Condensation is an organic reaction named after Emil Knoevenagel. It is a classic C-C bond formation reaction and a modification of the Aldol Condensation.