Merck
708364
Sigma-Aldrich
3,6-Diiodopyridazine
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H2I2N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
331.88
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Aby zapytać o ten produkt 708364, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Próba
97%
Formularz
solid
mp
155-160 °C
grupa funkcyjna
iodo
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Ic1ccc(I)nn1
InChI
1S/C4H2I2N2/c5-3-1-2-4(6)8-7-3/h1-2H
Klucz InChI
GCLHXKPPHRIJOE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)