Merck
708224
Sigma-Aldrich
3-Chloro-4-methylphenol
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H7ClO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.58
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
powder
mp
48-53 °C
ciąg SMILES
Cc1ccc(O)cc1Cl
InChI
1S/C7H7ClO/c1-5-2-3-6(9)4-7(5)8/h2-4,9H,1H3
Klucz InChI
VQZRLBWPEHFGCD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3