Przejdź do
159557
2-Chloro-5-methylphenol
99%
Synonim(y):
6-Chloro-m-cresol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1080,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
ClC6H3(CH3)OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.58
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
210-444-9
MDL number:
Assay:
99%
1080,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99%
bp
196 °C (lit.)
mp
46-48 °C (lit.)
density
1.215 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
chloro
SMILES string
Cc1ccc(Cl)c(O)c1
InChI
1S/C7H7ClO/c1-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4,9H,1H3
InChI key
SMFHPCZZAAMJJO-UHFFFAOYSA-N
General description
Sonochemical degradation of 2-chloro-5methyl phenol in aqueous solution in the presence of TiO2 and H2O2 has been reported.
Application
2-Chloro-5-methylphenol was used in the synthesis of 2-(4-chlorophenyl)-2-(4-chloro-3-thiophenol)-1,1-dichloroethene.
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
177.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
81 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)