Kluczowe dokumenty
SCP0006
Sigma-Aldrich
Ac-Arg-Ala-Arg-AMC
≥95% (HPLC), lyophilized
Wybierz wielkość
5 MG
1230,00 zł
1230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 MG
1230,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H40N10O6
Masa cząsteczkowa:
600.67
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
1230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Nazwa produktu
Ac-Arg-Ala-Arg-AMC,
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
lyophilized
skład
Peptide Content, ≥62%
warunki przechowywania
protect from light
temp. przechowywania
−20°C
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)