Merck
706884
Sigma-Aldrich
1,3,5-Tris(4′-carboxy[1,1′-biphenyl]-4-yl)benzene
greener alternative
95%
Synonim(y):
H3BBC, H3TCBPB, TCBTB
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C45H30O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
666.72
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
26111700
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
powder
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
>300 °C
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
OC(=O)c1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)-c3cc(cc(c3)-c4ccc(cc4)-c5ccc(cc5)C(O)=O)-c6ccc(cc6)-c7ccc(cc7)C(O)=O
InChI
1S/C45H30O6/c46-43(47)37-19-13-31(14-20-37)28-1-7-34(8-2-28)40-25-41(35-9-3-29(4-10-35)32-15-21-38(22-16-32)44(48)49)27-42(26-40)36-11-5-30(6-12-36)33-17-23-39(24-18-33)45(50)51/h1-27H,(H,46,47)(H,48,49)(H,50,51)
Klucz InChI
PEQRGMPXYDIZSX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad ekologicznej chemii. Ten produkt został ulepszony pod kątem wydajności energetycznej. Szczegółowe informacje tutaj.
Zastosowanie
1,3,5-Tris(4′-karboksy[1,1′-bifenylo]-4-ylo)benzen jest stosowany jako cząsteczka łącząca do syntezy wysokowydajnych szkieletów metaloorganicznych (MOF).
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Selected Applications of Metal-Organic Frameworks in Sustainable Energy Technologies?.
Caskey SR and Matzger AJ.
Material Matters, 4(4), 111-111 (2009)
Produkty
Metal-organic frameworks offer high surface area materials for alternative energy applications through simple synthetic strategies.