Merck
259810
Sigma-Aldrich
2,4,6-Triphenyl-1,3,5-triazine
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H15N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
309.36
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
mp
232-235 °C (lit.)
grupa funkcyjna
phenyl
ciąg SMILES
c1ccc(cc1)-c2nc(nc(n2)-c3ccccc3)-c4ccccc4
InChI
1S/C21H15N3/c1-4-10-16(11-5-1)19-22-20(17-12-6-2-7-13-17)24-21(23-19)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
Klucz InChI
HBQUOLGAXBYZGR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Hole blocking capability of 2,4,6-triphenyl-1,3,5-triazine as a non-transporting filler material has been investigated.
Zastosowanie
2,4,6-Triphenyl-1,3,5-triazine has been used as a hole-blocking material for electroluminescent devices (ELD).
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Hole-blocking characteristics of 2, 4, 6-triphenyl-1, 3, 5-triazine as a non-transporting filler material.
Myung Shin D, et al.
Thin Solid Films, 363(1), 252-254 (2000)