Przejdź do
SML0088
WZ811
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
N1,N4-Di-2-pyridinyl-1,4-benzenedimethanamine
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
418,00 zł
355,30 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H18N4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
290.36
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
355,30 zł
Cena katalogowa418,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to tan
solubility
DMSO: ≥7 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C(Nc1ccccn1)c2ccc(CNc3ccccn3)cc2
InChI
1S/C18H18N4/c1-3-11-19-17(5-1)21-13-15-7-9-16(10-8-15)14-22-18-6-2-4-12-20-18/h1-12H,13-14H2,(H,19,21)(H,20,22)
InChI key
KBVFRXIGQQRMEF-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
WZ811 is a CXCR4 Antagonist
WZ811 is a potent, specific antagonist of CXCR4 (IC50 = 0.3 nM). WZ811 blocks SDF-1 mediated changes in cellular cAMP levels in U87 glioma cells (IC50 = 1.2 nM) and Matirgel infiltration of MDA-MB-231 cells (IC50 = 5.2 nM).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML0121SML1064SML0296
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: ≥7 mg/mL
solubility
DMSO: ≥7 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL (clear solution)
color
white to tan
color
white to tan
color
white to light brown
color
white to beige
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)