Merck
706736
Sigma-Aldrich
1-Allyl-3-methylbenzene
97%
Synonim(y):
3-Allyltoluene
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H12
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
132.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.511
bp
60 °C/11 mmHg (lit.)
gęstość
0.873 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
allyl
ciąg SMILES
Cc1cccc(CC=C)c1
InChI
1S/C10H12/c1-3-5-10-7-4-6-9(2)8-10/h3-4,6-8H,1,5H2,2H3
Klucz InChI
JVQAREFZPKBHPG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
140.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
60 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)