Merck
706590
Sigma-Aldrich
N-Boc-pyrrolidine-3-carboxylic acid
97%
Synonim(y):
1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H17NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
215.25
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
powder
mp
133-138 °C
grupa funkcyjna
carboxylic acid
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(C1)C(O)=O
InChI
1S/C10H17NO4/c1-10(2,3)15-9(14)11-5-4-7(6-11)8(12)13/h7H,4-6H2,1-3H3,(H,12,13)
Klucz InChI
HRMRQBJUFWFQLX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ignacio Melgar-Asensio et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 59(10), 4071-4081 (2018-08-12)
Drug delivery by intravitreal injection remains problematic, small agents and macromolecules both clearing rapidly. Typical carriers use microparticles (>2 μm), with size-related liabilities, to slow diffusion. We recently described cationic nanoparticles (NP) where conjugated Arg peptides prolonged residence in rat