Przejdź do
670871
(S)-(+)-Pyrrolidine-3-carboxylic acid
≥98.0% (NT)
Synonim(y):
(S)-β-Proline
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1030,00 zł
772,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H9NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
115.13
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3537293
772,50 zł
Cena katalogowa1030,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0% (NT)
form
solid
optical activity
[α]/D 20.0±2.0°, c = 2 in H2O
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)[C@H]1CCNC1
InChI
1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-1-2-6-3-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)/t4-/m0/s1
InChI key
JAEIBKXSIXOLOL-BYPYZUCNSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
73550771558147532
description
≥98.0% (NT)
description
97%
description
95%
description
≥98.0%
form
solid
form
powder
form
solid
form
-
assay
≥98.0% (NT)
assay
97%
assay
95%
assay
≥98.0%
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
optical activity
[α]/D 20.0±2.0°, c = 2 in H2O
optical activity
[α]/D +15.0°, c = 0.5% in chloroform
optical activity
-
optical activity
[α]/D +31.0±3.0°, c = 1 in DMF
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
application(s)
peptide synthesis
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
peptide synthesis
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)