Merck
706574
Sigma-Aldrich
N-Boc-cis-4-hydroxy-D-proline
97%
Synonim(y):
(2R,4R)-N-Boc-4-hydroxy-2-pyrrolidinecarboxylic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H17NO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
231.25
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
eCl@ss:
32160406
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]22/D +50.0°, c = 1 in methanol
mp
146-151 °C
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
carboxylic acid
hydroxyl
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1C[C@H](O)C[C@@H]1C(O)=O
InChI
1S/C10H17NO5/c1-10(2,3)16-9(15)11-5-6(12)4-7(11)8(13)14/h6-7,12H,4-5H2,1-3H3,(H,13,14)/t6-,7-/m1/s1
Klucz InChI
BENKAPCDIOILGV-RNFRBKRXSA-N
Zastosowanie
Można stosować N-Boc-cis-4-hydroksy-D-prolinę:
  • Jako materiał wyjściowy w syntezie naśladującego DNA analogu pirolidynowego peptydowego kwasu nukleinowego (PNA).[1]
  • W syntezie biologicznie ważnych makrocyklicznych dilaktonów.[2]
  • Jako półprodukt w syntezie antagonistów receptora histaminowego H3.[3]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Pyrrolidine PNA: A novel conformationally restricted PNA analogue
Puschl A, et al.
Organic Letters, 2(26), 4161-4163 (2000)
Novel substituted pyrrolidines are high affinity histamine H3 receptor antagonists
Stocking EM, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 20(9), 2755-2760 (2010)
Synthesis of macrocyclic dilactones by cyclization of sulfonium salts
Nakamura T, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 57(14), 3783-3789 (1992)