Merck
706213
Sigma-Aldrich
1-(2-Morpholinoethyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
97%
Wybierz wielkość
250 MG
940,00 zł
1 G
1930,00 zł
940,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 MG
940,00 zł
1 G
1930,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H26BN3O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
307.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
940,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
powder
mp
89-94 °C
grupa funkcyjna
ether
ciąg SMILES
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2cnn(CCN3CCOCC3)c2
InChI
1S/C15H26BN3O3/c1-14(2)15(3,4)22-16(21-14)13-11-17-19(12-13)6-5-18-7-9-20-10-8-18/h11-12H,5-10H2,1-4H3
Klucz InChI
FBAPTUAEBQMVEY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)