Merck
706167
Sigma-Aldrich
Potassium 4-(morpholine-4-carbonyl)phenyltrifluoroborate
96%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H12BF3KNO2
Masa cząsteczkowa:
297.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
96%
Formularz
solid
mp
195-200 °C
ciąg SMILES
[K+].F[B-](F)(F)c1ccc(cc1)C(=O)N2CCOCC2
InChI
1S/C11H12BF3NO2.K/c13-12(14,15)10-3-1-9(2-4-10)11(17)16-5-7-18-8-6-16;/h1-4H,5-8H2;/q-1;+1
Klucz InChI
MRPGRGIUSTVBMG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)