Merck
706108
Sigma-Aldrich
Potassium 4-iodophenyltrifluoroborate
≥96%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H4BF3IK
Masa cząsteczkowa:
309.90
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥96%
Postać
powder
mp
141-148 °C
ciąg SMILES
[K+].F[B-](F)(F)c1ccc(I)cc1
InChI
1S/C6H4BF3I.K/c8-7(9,10)5-1-3-6(11)4-2-5;/h1-4H;/q-1;+1
Klucz InChI
WTXNSBOVCAXUGV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Peggy E Williams et al.
Journal of the American Society for Mass Spectrometry, 29(9), 1848-1860 (2018-06-06)
In the gas phase, arylperoxyl forming reactions play a significant role in low-temperature combustion and atmospheric processing of volatile organic compounds. We have previously demonstrated the application of charge-tagged phenyl radicals to explore the outcomes of these reactions using ion