Przejdź do
646598
Cyclobutylboronic acid
≥95.0%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
466,00 zł
349,50 zł
2 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1180,00 zł
885,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H9BO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
99.92
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
349,50 zł
Cena katalogowa466,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95.0%
form
solid
mp
118-123 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OB(O)C1CCC1
InChI
1S/C4H9BO2/c6-5(7)4-2-1-3-4/h4,6-7H,1-3H2
InChI key
MIUALDDWOKMYDA-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Reagent used in palladium-catalyzed arylation and alkylation of diphenylisoxazole with boronic acids via C-H activated isoxazole palladacycle intermediate
  • Reagent used in the preparation of cyclobutyl arenes and heteroarenes via palladium catalyzed Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction of potassium cyclobutyltrifluoroborate intermediate with aryl and heteroaryl chlorides
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
464910666491604240
description
≥95.0%
description
≥95.0%
description
90%
description
99 atom % 13C, 98% (CP)
assay
≥95.0%
assay
≥95.0%
assay
90%
assay
98% (CP)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
mp
118-123 °C (lit.)
mp
112 °C (dec.) (lit.)
mp
113-117 °C
mp
128-132 °C
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)