Merck
706086
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethoxy-3-pyridineboronic acid
≥95%
Synonim(y):
(2,6-Dimethoxypyridin-3-yl)boronic acid, 2,6-Dimethoxypyridine-3-boronic acid
Wybierz wielkość
250 MG
157,50 zł
157,50 zł
Cena katalogowa225,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 MG
157,50 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H10BNO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.97
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
157,50 zł
Cena katalogowa225,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥95%
Formularz
powder or crystals
mp
100-117 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COc1ccc(B(O)O)c(OC)n1
InChI
1S/C7H10BNO4/c1-12-6-4-3-5(8(10)11)7(9-6)13-2/h3-4,10-11H,1-2H3
Klucz InChI
ADGHSWFUZUADDH-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
May contain varying amounts of anhydride
Reactant for:
  • Preparation of benzopyranone derivatives as positive GABAA receptor modulators
  • Preparation of pyrazine derivatives as orally active corticotropin releasing factor-1 receptor antagonists
  • Microwave-enhanced synthesis of trisubstituted pyridazines
  • Preparation of biaryl derivatives via palladium-catalyzed Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction with aryl- or heteroaryl halides
  • Preparation of 3-arylpyridines via palladium-P Phos catalyzed Suzuki cross coupling
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)