Merck
705918
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-methyl-3-nitropyridine
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H5ClN2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.57
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
45-50 °C
ciąg SMILES
Cc1cnc(Cl)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5ClN2O2/c1-4-2-5(9(10)11)6(7)8-3-4/h2-3H,1H3
Klucz InChI
LUAJUWOJEFFNFE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves