Merck
705845
Sigma-Aldrich
4,4′-Bipiperidine
96%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H20N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.28
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
26111700
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
96%
Postać
solid
mp
170-172 °C
ciąg SMILES
C1CC(CCN1)C2CCNCC2
InChI
1S/C10H20N2/c1-5-11-6-2-9(1)10-3-7-12-8-4-10/h9-12H,1-8H2
Klucz InChI
PRNRUOJLUPUJDN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)