Merck
705810
Sigma-Aldrich
3,6-Dichloro-2-hydroxybenzoic acid-(phenyl-13C6)
99 atom % 13C, 98% (CP)
Synonim(y):
3,6-Dichlorosalicylic acid-(ring-13C6)
Wybierz wielkość
5 MG
1088,00 zł
10 MG
12 950,00 zł
1088,00 zł
Cena katalogowa5440,00 złZaoszczędź 80%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 MG
1088,00 zł
10 MG
12 950,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C6CH4Cl2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
212.97
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
1088,00 zł
Cena katalogowa5440,00 złZaoszczędź 80%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Poziom jakości
Próba
98% (CP)
Formularz
powder
metody
mass spectrometry (MS): suitable
przesunięcie masy
M+6
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC(=O)[13c]1[13c](Cl)[13cH][13cH][13c](Cl)[13c]1O
InChI
1S/C7H4Cl2O3/c8-3-1-2-4(9)6(10)5(3)7(11)12/h1-2,10H,(H,11,12)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Klucz InChI
FKIKPQHMWFZFEB-IDEBNGHGSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)