Merck
705632
Sigma-Aldrich
1,3-Dimethyluric acid-2,4,5,6-13C4-1,3,9-15N3
≥98 atom %, ≥98% (CP)
Synonim(y):
1,3-Dimethyl-2,6,8-trihydroxypurine-2,4,5,6-13C4, 1,3,9-15N3
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C4C3H815N3NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
203.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
czystość izotopowa
≥98 atom %
Próba
≥98% (CP)
Postać
powder
metody
mass spectrometry (MS): suitable
mp
>300 °C
przesunięcie masy
M+7
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
C[15N]1[13C](=O)[15N](C)[13C]2=[13C](NC(=O)[15NH]2)[13C]1=O
InChI
1S/C7H8N4O3/c1-10-4-3(8-6(13)9-4)5(12)11(2)7(10)14/h1-2H3,(H2,8,9,13)/i3+1,4+1,5+1,7+1,9+1,10+1,11+1
Klucz InChI
OTSBKHHWSQYEHK-JCRQFRHWSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.