Merck
705179
Sigma-Aldrich
N,N-Diisopropyl-4H-benzo[d][1,3,2]dioxaborinin-2-amine
97%
Synonim(y):
(4H-Benzo[d][1,3,2]dioxaborinin-2-yl)-diisopropyl-amine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H20BNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
233.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.505
gęstość
1.020 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
CC(C)N(B1OCc2ccccc2O1)C(C)C
InChI
1S/C13H20BNO2/c1-10(2)15(11(3)4)14-16-9-12-7-5-6-8-13(12)17-14/h5-8,10-11H,9H2,1-4H3
Klucz InChI
LBKWVNXGUHDPET-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
145.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
62.8 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)