Merck
673943
Sigma-Aldrich
2-Methoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
96%
Synonim(y):
Methoxyboronic acid pinacol ester
Wybierz wielkość
5 G
149,80 zł
25 G
527,00 zł
149,80 zł
Cena katalogowa214,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
149,80 zł
25 G
527,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H15BO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.00
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
149,80 zł
Cena katalogowa214,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
96%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4096
gęstość
0.9642 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
COB1OC(C)(C)C(C)(C)O1
InChI
1S/C7H15BO3/c1-6(2)7(3,4)11-8(9-5)10-6/h1-5H3
Klucz InChI
JZZJAWSMSXCSIB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
108.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
42.2 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)